Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon con acabado mate
Código de producto. 12830059
Change view
Click to view available options
Forma:
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Descripción:
9,53 mm (Diám.)
9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm diám.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. Forma Descripción unitSize
12830059 Rectángulo con esquinas redondeadas 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm diám. 1 BX
11524074 Redondo 9,53 mm (Diám.) cada uno
2 options
Código de producto. 12830059
Marca: Brady™ 114866
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para superficies de energía lisas, texturizadas/ásperas o con alta textura/baja superficie
Etiquetas de tela de nailon con acabado mate
  • Fabricadas con tela de nailon
  • Disponibles en formas de rectángulo y círculo
  • Acabado mate
Especificaciones
Descripción 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm diám.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Tipo de producto Etiquetas de impresora
Para utilizar con (aplicación) Tubos para centrífuga, Eppendorf y PCR; viales y tubos; partes superiores de viales; tubos cónicos y grandes
Etiquetas por fila 1
Forma Rectángulo con esquinas redondeadas
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Dimensions (LxW) 9,53 x 25,40 mm
Longitud (métrico) 9,53 mm
Anchura (métrico) 25,40 mm
Altura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (métrico) 9,53 mm