Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon con acabado mate
Código de producto. 11524074
Click to view available options
Forma:
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Descripción:
9,53 mm (Diám.)
9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm diám.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. 11524074
Marca: Brady™ 114860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para superficies de energía lisas, texturizadas/ásperas o con alta textura/baja superficie
Etiquetas de tela de nailon con acabado mate
  • Fabricadas con poliéster
  • Acabado mate
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción 9,53 mm (Diám.)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Tipo de producto Etiquetas
Etiquetas por fila 1
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 12,70 mm
Anchura (métrico) 9,53 mm
Diámetro (métrico) 9,53 mm