Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de cierre Matrix™ SepraSeal y DuraSeal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11855462
Change view
Click to view available options
Línea de productos:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Descripción:
Alfombrillas
Alfombrillas, amarillas
Alfombrillas, azules
Alfombrillas, estéril, azules
Alfombrillas, estériles, amarillas
Alfombrillas, estériles, grises
Alfombrillas, estériles, moradas
Alfombrillas, estériles, rojas
Alfombrillas, estériles, verdes
Alfombrillas, grises
Alfombrillas, moradas
Alfombrillas, precortadas, amarillas
Alfombrillas, precortadas, azules
Alfombrillas, precortadas, estériles, amarillas
Alfombrillas, precortadas, estériles, azules
Alfombrillas, precortadas, estériles, grises
Alfombrillas, precortadas, estériles, moradas
Alfombrillas, precortadas, estériles, rojas
Alfombrillas, precortadas, estériles, verdes
Alfombrillas, precortadas, grises
Alfombrillas, precortadas, moradas
Alfombrillas, precortadas, rojas
Alfombrillas, precortadas, verdes
Alfombrillas, predivididas
Alfombrillas, rojas
Alfombrillas, verdes
Precortadas, estériles
Tapones para embalaje a granel
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Natural
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 500
paquete de 960
Código de producto. Línea de productos Descripción Color Esterilidad unitSize
11855462 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, estéril, azules Azul Estéril paquete de 960
11373772 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, azules Azul No estéril paquete de 960
11731218 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, verdes Verde No estéril 960 PCS
11751218 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, grises Gris No estéril paquete de 960
11741218 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, moradas Morado No estéril 960 PCS
11711218 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, rojas Rojo No estéril 960 PCS
11721218 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, amarillas Amarillo No estéril paquete de 960
11865462 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, estériles, verdes Verde Estéril paquete de 960
11875462 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, estériles, grises Gris Estéril paquete de 960
11895462 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, estériles, moradas Morado Estéril paquete de 960
11805472 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, estériles, rojas Rojo Estéril 960 PCS
11815472 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, estériles, amarillas Amarillo Estéril 960 PCS
12094148 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, azules Azul No estéril paquete de 960
12987365 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, verdes Verde No estéril paquete de 960
12997365 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, grises Gris No estéril paquete de 960
12907375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, moradas Morado No estéril paquete de 960
12004158 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, rojas Rojo No estéril paquete de 960
12927375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, amarillas Amarillo No estéril paquete de 960
11912251 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, estériles, azules Azul Estéril paquete de 960
12947375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, estériles, verdes Verde Estéril paquete de 960
12957375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, estériles, grises Gris Estéril paquete de 960
12967375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, estériles, moradas Morado Estéril paquete de 960
12977375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, estériles, rojas Rojo Estéril paquete de 960
12987375 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, precortadas, estériles, amarillas Amarillo Estéril paquete de 960
10161293 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas, predivididas Natural No estéril 960 PCS
10019552 Matrix™ DuraSeal Tapones para embalaje a granel Natural No estéril paquete de 500
10385213 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas Natural No estéril 960 PCS
11826103 Matrix™ SepraSeal Precortadas, estériles Natural Estéril paquete de 960
10233393 Matrix™ SepraSeal Alfombrillas Natural Estéril 960 PCS
29 options
Código de producto. 11855462
Marca: Thermo Scientific™ 4464BLU
Adáptese una amplia gama de aplicaciones y requisitos de almacenamiento. Estas opciones de colocación de tapones flexibles permiten la perforación automática, la identificación visual y la preferencia de esterilidad.
Adáptese una amplia gama de aplicaciones y requisitos de almacenamiento. Las soluciones de sellado de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal y DuraSeal complementan la línea innovadora de tubos de almacenamiento con y sin códigos de barras 2D Thermo Scientific Matrix. Disponibles en una gran variedad de formatos para permitir la perforación automatizada, la identificación visual y la preferencia de esterilidad para satisfacer las necesidades de almacenamiento individuales.
Opciones de acceso a las muestras
  • Las alfombrillas Matrix SepraSeal se han diseñado para un almacenamiento de hasta - 20 °C y están disponibles en formatos estéril, no estéril, sólido o precortados, y en una amplia variedad de colores para una rápida identificación visual de las muestras
  • Los sellos macizos se pueden extraer para el acceso a la muestra con la herramienta de extracción de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal o bien perforarse una vez
  • Para aplicaciones con acceso repetido a las muestras, Matrix SepraSeal precortado se puede perforar, aplicando muy poca presión, con equipos automatizados de manipulación de líquidos sin que se pierda la integridad del sellado gracias al cierre de autosellado
  • Para aplicaciones que necesiten almacenamiento de hasta – 80 °C, los DuraSeals permanentes son una opción de SepraSeal ultrarresistente que también se puede utilizar para procedimientos de perforado repetitivos
  • El diseño con forma de V de Matrix DuraSeal precortado guía a las agujas de manipulación de líquidos automatizada de forma fiable y exacta a la misma ubicación tras múltiples perforaciones. El diseño de autosellado mantiene la integridad de las muestras y evita pérdidas durante el almacenamiento
Flexibilidad en las aplicaciones
  • El elastómero asegura que la capacidad de sellado no se deteriore aún después de múltiples perforaciones de tapón.
  • La solución de sellado de tubos Matrix SepraSeal ofrece la flexibilidad del tapado individual de tubos con la capacidad de aplicar 96 tapones de forma simultánea.
  • Disponible en forma de alfombrillas de 96 tapones, el sellado es seguro y siempre uniforme al aplicarse con Thermo Scientific SuperSealer.
  • Cuando SuperSealer haya aplicado la alfombrilla, tire de la lámina de respaldo para mostrar los 96 tubos sellados individualmente. Perfecto para aplicaciones en las que sean necesarias múltiples perforaciones
  • El sistema de cierre Matrix DuraSeal se comercializa a granel o preinstalado en una gran variedad de nuestros tubos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Matrix™ SepraSeal
Color Azul
Descripción Alfombrillas, estéril, azules
N.º por caja 10 alfombrillas de 96 tapones/caja.
Esterilidad Estéril
Tipo de producto Tapón de tubo criogénico
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.