Descripción
Los termoagitadores MATRIX Orbital Delta plus y MATRIX Delta plus reconocen automáticamente qué acoplamiento está conectado al dispositivo mediante una interfaz en el mecanismo de bloqueo. El accesorio se puede cambiar rápida y fácilmente con una palanca ergonómica. Adecuados para: MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Recipientes de reacción |
| Capacidad de tubos | 0,2 mL |
| Tipo de producto | Acoplamiento para recipientes de reacción de PCR/placa de PCR de 96 pocillos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 141 x 42 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras incluso del menor volumen, como muestras de sangre, agentes farmacéuticos, ensayos ELISA/muestras de ADN/ARN |
| Para utilizar con (equipo) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| N.º de posiciones | 96 |