Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para pipetas electrónicas Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10089882
Click to view available options
Tipo:
Baterías recargables (NiCad)
Fuente de alimentación (Reino Unido)
Pilas recargables (NiMH)
Soporte para pipetas, 6 posiciones
Para utilizar con:
Pipeta electrónica Matrix
Pipeta electrónica monocanal Matrix
Pipeta electrónica multicanal, monocanal Matrix
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10089882
Marca: Thermo Scientific™ 1096
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice las pipetas electrónicas con los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix™, que incluyen soportes de pipetas, gradillas de tubos y fuentes de alimentación.
Optimice las pipetas electrónicas con los accesorios para pipetas electrónicas Thermo Scientific™ Matrix™, que incluyen soportes de pipetas, gradillas de tubos, fuentes de alimentación y otros accesorios.
Soportes de pipeteadores:
  • Soporte unitario: la unidad metálica independiente tiene capacidad para un pipeteador electrónico Matrix monocanal o multicanal.
  • Gradilla de pared de tres posiciones: para pipeteadores electrónicos Matrix monocanal o multicanal; incluye elementos para montaje
  • Soporte giratorio de seis posiciones: perfecto para laboratorios que utilicen varios pipeteadores; gira libremente para mantener ordenada la mesa.
Gradillas de tubos:
  • Saque el máximo partido del sistema expansible de puntas sobre un pipeteador Matrix EXP o Equalizer.
  • Se comercializan dos gradillas de tubos diferentes para facilitar el cambio de formato de tubos a microplacas.
  • Admiten tubos de ensayo de 12 × 75 mm o de 13 × 100 mm en un formato de 8 × 12″ o de 5 × 12″
  • La gradilla de tubos de microcentrífuga admite tubos de 0,5 o 1,5 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Fuente de alimentación, electrónica monocanal, 240 V, 50 Hz (Inglaterra)
Para utilizar con Pipeta electrónica monocanal Matrix
Tipo Fuente de alimentación (Reino Unido)
Tipo de tapón UK
Requisitos eléctricos 240 V, 50 Hz
Tensión 240 V
Frecuencia 50 Hz