Learn More
IKA™ Acoplamiento MATRIX Cryo
Código de producto. 16238691 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16238691
Marca: IKA™ 0030000848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El acoplamiento MATRIX Cryo es adecuado para 24 viales criogénicos (1,5 - 2,0 ml, diámetro exterior máx. 12,5 mm). El diseño ideal de este acoplamiento asegura una transferencia de temperatura óptima y, por tanto, garantiza unos resultados válidos.
Los termoagitadores MATRIX Orbital Delta plus y MATRIX Delta plus reconocen automáticamente qué acoplamiento está conectado al dispositivo mediante una interfaz en el mecanismo de bloqueo. El accesorio se puede cambiar rápida y fácilmente con una palanca ergonómica. Como parte del concepto de seguridad integrada de IKA, el revestimiento de plástico aislante del accesorio garantiza la seguridad del usuario, ya que las altas temperaturas no se transfieren al bastidor. Velocidad máx.: 2000 rpm Temperatura máx.: 110 °C Adecuado para: MATRIX Orbital Delta plus MATRIX Delta plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Recipientes de reacción criogénica
Capacidad de tubos 1,5/2 mL
Tipo de producto Accesorio de matriz de tubos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 141 x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras incluso del menor volumen, como muestras de sangre, agentes farmacéuticos o muestras de ADN/ARN
Para utilizar con (equipo) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
N.º de posiciones 24