Learn More
IKA™ Acoplamiento MATRIX
Código de producto. 16298681 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Admite:
Recipientes de reacción
Viales cónicos
Capacidad de tubos:
0,5 mL
1,5 mL
2,0 mL
5,0 mL
15 mL
50 mL
N.º de posiciones:
4
8
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16298681
Marca: IKA™ 0030000829
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño de los accesorios garantiza una transferencia de temperatura óptima para garantizar resultados válidos.
  • Los termoagitadores reconocen automáticamente qué accesorio está conectado al dispositivo mediante una interfaz en el mecanismo de bloqueo
  • Los accesorios se pueden cambiar rápida y fácilmente con una palanca ergonómica.
  • Como parte del concepto de seguridad integrada de IKA, el revestimiento de plástico aislante del accesorio garantiza la seguridad del usuario, ya que las altas temperaturas no se transfieren al bastidor.
  • Adecuado para su uso con MATRIX Orbital Delta Plus y MATRIX Delta Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Recipientes de reacción
Capacidad de tubos 1,5 mL
Tipo de producto Acoplamiento para recipientes de reacción
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 141 x 53 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN
Para utilizar con (equipo) MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus
N.º de posiciones 24