Description
- Los termoagitadores reconocen automáticamente qué accesorio está conectado al dispositivo mediante una interfaz en el mecanismo de bloqueo
- Los accesorios se pueden cambiar rápida y fácilmente con una palanca ergonómica.
- Como parte del concepto de seguridad integrada de IKA, el revestimiento de plástico aislante del accesorio garantiza la seguridad del usuario, ya que las altas temperaturas no se transfieren al bastidor.
- Adecuado para su uso con MATRIX Orbital Delta Plus y MATRIX Delta Plus
Specifications
Specifications
| Admite | Recipientes de reacción |
| Capacidad de tubos | 0,5 mL |
| Tipo de producto | Acoplamiento para recipientes de reacción |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 150 x 141 x 45 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de sangre, agentes farmacéuticos, muestras de ADN/ARN |
| Para utilizar con (equipo) | MATRIX Orbital Delta Plus, MATRIX Delta Plus |
| N.º de posiciones | 24 |