Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca de 500 μl Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11805482
Change view
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanca
Incolora
Morado
Rojo
Verde
n.a.
Envase:
5 gradillas con cierre de 96 tubos
A granel
Caja
Tipo de producto:
Tapa de rosca con etiqueta blanca
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
Código de producto. Color del tapón Envase Tipo de producto unitSize
11805482 Morado 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
10365453 Incolora Caja Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
11855472 Rojo A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
11875472 Amarillo A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
11825472 Azul A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
11835472 Verde A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
11865472 Blanca A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
11845472 Morado A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
10111683 Incolora Caja Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
11815482 Rojo 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
11835482 Amarillo 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
11885472 Azul 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
11895472 Verde 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
11825482 Blanca 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D 480 PCS
10405983 n.a. Caja Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
12346263 Rojo A granel Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D paquete de 480
13416918 Incolora 5 gradillas con cierre de 96 tubos Tapa de rosca con etiqueta blanca paquete de 480
17 options
Código de producto. 11805482
Marca: Thermo Scientific™ 3744PUR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de forma segura a bajas temperaturas, incluido el nitrógeno líquido en fase de vapor, con estos tubos de tapón de rosca.
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 500 μl Thermo Scientific™ Matrix™. Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste. Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
  • Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
  • Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Color del tapón Morado
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (con tapón suelto)
Capacidad (métrico) 500 μl
Forma del fondo Cónicos
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Envase 5 gradillas con cierre de 96 tubos
Forma del pocillo Fondo en V
Código de barras Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Cantidad de embalaje 480 Tubes
Cierre incluido Yes
Material del cierre Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI
Capacidad (imperial) 16907 fl oz
Sin ADNasa
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.