Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
Description
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones de rosca cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
- Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
- Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
- Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
Spécification
Spécification
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tapa de rosca con etiqueta blanca |
| Descripción | Tubos con cuello de rosca y fondo en V con etiqueta blanca y código de barras lineal |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 0,5 mL |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI |
| Estilo de rosca | Matrix™ |
| Envase | 5 Latch Racks of 96 Tubes |
| Código de barras | Tubo con código de barras: Matriz de datos de 12 × 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 y código EAN lineal 128; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.