Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 0.5 ml Matrix™ en gradillas con cierre y código de barras, color ámbar o rojo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11912131
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal
Tubo con tapón de rosca
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Color:
Transparente
Ámbar
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanca
Incolora
Morado
Rojo
Rosa
Verde
n.a.
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
Código de producto. Tipo de producto Color Color del tapón Fit for Purpose unitSize
11912131 Tubo con tapón de rosca Transparente Rosa Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15543724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Amarillo Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15553724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente n.a. Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15523724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Rojo Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15503724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Verde Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15400004 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Incolora Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15523734 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Ámbar n.a. Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15533724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Blanca Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15593714 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Azul Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15513724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente Morado Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15573714 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Ámbar Rojo Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15583714 Tapa de rosca con etiqueta blanca, Código de barras lineal Transparente Incolora Estéril y preparado para PCR paquete de 480
15563724 Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D Transparente n.a. Estéril y preparado para PCR paquete de 480
13 options
Código de producto. 11912131
Marca: Thermo Scientific™ 3744PIN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Trazabilidad de muestras definitiva a bajas temperaturas, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos de tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml en gradillas con cierre y código de barras.
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con tapón de rosca de 0,5 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Los tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Estos tubos están empaquetados en nuestras gradillas con cierre y código de barras que disponen de código de barras lineal, código de barras 2D e identificación legible al ojo humano en tres lados de la gradilla.Se usan en combinación con los lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones de Thermo Scientific.Los tubos con tapón de rosca 2D responden a diferentes necesidades de almacenamiento a largo plazo. Las gradillas con código de barras también facilitan el seguimiento de la gradilla.
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de ABS para proteger los tubos en caso de caída
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta - 196 °C
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
  • El código de barras 2D de los tubos permite escanear y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y asociar los datos con cada tubo
  • Tanto el tubo como la gradilla son compatibles con los lectores Thermo ScientificTM VisionMateTM
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Imágenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca
Color del tapón Rosa
Esterilizables en autoclave No
Capacidad (métrico) 0,5 mL
Forma del fondo Fondo en V
Material Polipropileno
Envase 5 Latch Racks of 96 Tubes
Capacidad (imperial) 0,0169 fl oz
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR