Learn More
MAT2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7212466 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16876795 20 μL 20 microlitros
16866795 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16876795
Marca: Proteintech 553091AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to MATA2.
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.
Especificaciones
Antígeno MAT2A
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MAT2A
N.º de referencia del gen P31153, Q3THS6
Alias de gen AdoMet synthase 2, AMS2, MAT 2, MAT II, MAT2A, MATA2, MATII, SAMS2
Símbolos de los genes MAT2A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 232087, 4144
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG