missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAT2A inhibitor 2, MedChemExpress

Código de producto. 16467367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16467367 5 mg 5 miligramos
16494648 10 mg 10 miligramos
16465486 100 mg 100 miligramos
16420947 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467367

Marca: Medchem Express HY112569

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.

MAT2A inhibitor 2 is a methionine adenosyltransferase 2A (MAT2A) inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material MAT2A inhibitor 2
CAS 13299-99-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24ClN3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (205.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=CC=CC(OC)=C2)=NN1CCN3CCOCC3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 365.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.85
Porcentaje de pureza 99.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.