missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAT2A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-32283
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MAT2A Polyclonal specifically detects MAT2A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation (Negative).
Especificaciones
| MAT2A | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide | |
| AdoMet synthase 2, AMS2, EC 2.5.1.6, MAT 2, MATA2SAMS2adoMet synthetase 2, MATII, MAT-II, Methionine adenosyltransferase 2, Methionine adenosyltransferase II, methionine adenosyltransferase II, alpha, S-adenosylmethionine synthase isoform type-2, S-adenosylmethionine synthetase isoform type-2 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot 1:2000 - 1:10000, Immunoprecipitation (Negative) | |
| NP_005902.1 | |
| MAT2A | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Methionine Adenosyltransferase II, Alpha using the numbering given in entry NP_005902.1 (GeneID 4144). | |
| 100 μL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 4144 | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only