Learn More
Masterflex™ Tubos estándar Tygon™ HC
Código de producto. 10052982
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
DI de 3,2mm, DE de 6,4mm
DI de 4,8 mm, DE de 8,0 mm
DI de 6,4mm, DE de 11,2mm
DI de 6,4mm, DE de 9,6mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. 10052982
Marca: Masterflex™ MF0005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formulados especialmente para hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados. Los tubos estándar Ismatec™ Masterflex™ Tygon™ HC tienen una constante dieléctrica alta y baja permeabilidad al gas.
  • Ideales para gasolina, queroseno, aceites de calefacción, líquidos de corte y refrigerantes a base de glicoles.
  • No se recomiendan para ácidos fuertes y alcalinos, alimentos, bebidas ni medicamentos.
  • Posible lixiviación del plastificante.
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Limitada
    • Soluciones alcalinas: No se recomienda
    • Presión: Buena
    • Vacío: Buena
    • Medios viscosos: Excelente
    • Medios estériles: Limitada
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Tygon HC
Diámetro exterior (imperial) 9,6 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para hidrocarburos, productos petrolíferos y destilados
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Propiedades de resistencia Ácidos
Tamaño de los tubos DI de 6,4mm, DE de 9,6mm
Permeabilidad a los gases Bajo: C02 100, O2 22, N2 12
Color Amarillo/Translúcido
Nivel de vacío Buena
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos estándar