Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba termoplástica Masterflex™ para combustible y lubricante (F-4040-A) de Tygon
Código de producto. p-8000841
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11765128 13 1 PCS
11775128 14 1 PCS
11785128 16 1 PCS
11705138 17 1 PCS
11715138 18 1 PCS
11745108 25 1 PCS
6 options
Código de producto. 11765128
Marca: Masterflex™ 0640113
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
  • Los tubos resisten la mayoría de hidrocarburos, los resquebrajamientos y los abombamientos
  • Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados
  • Termoplástico
  • Material basado en PVC con plastificador
  • Material sólido (rígido)
  • Resistentes al ozono y UV
  • Bajo nivel de extraíbles
  • Amarillo translúcido
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
  • No utilizar con ácidos y álcalis y no se recomienda la esterilización
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 175.300
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material PVC termoplástico
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Permeabilidad a los gases CO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40
Color Amarillo translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas