Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba termoplástica Masterflex™ para combustible y lubricante (F-4040-A) de Tygon
Código de producto. 11785128
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11785128 16 1 PCS
11765128 13 1 PCS
11775128 14 1 PCS
11705138 17 1 PCS
11715138 18 1 PCS
11745108 25 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11785128 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0640116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Cole Parmer™ Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
Utilice estos tubos Tygon™ para aplicaciones que requieren combustibles y lubricantes industriales.Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento para combustible y lubricante Masterflex™ Tygon™ L/S™ son ideales para la transferencia de hidrocarburos, gasolina, queroseno, calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol.
  • Los tubos resisten la mayoría de hidrocarburos, los resquebrajamientos y los abombamientos
  • Formulados especialmente para el transporte de hidrocarburos, productos derivados del petróleo y destilados
  • Termoplástico
  • Material basado en PVC con plastificador
  • Material sólido (rígido)
  • Resistentes al ozono y UV
  • Bajo nivel de extraíbles
  • Amarillo translúcido
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
  • No utilizar con ácidos y álcalis y no se recomienda la esterilización
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 175.300
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/25 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Material PVC termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0,62 in, 16 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 1520 cm
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de hidrocarburos, gasolina y queroseno; calentamiento de aceites, corte de compuestos y refrigerantes basados en glicol
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Tamaño de los tubos 16
Caudal De 0,8 a 480 ml/min
Manguera dentada 1/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases CO2: 360, H2: 97, O2: 80, N2: 40
Color Amarillo translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas