Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas Tygon™ E-LFL
Código de producto. 15382600
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
34
Tamaño de la unidad:
30 metros
paquete de 8
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15382600 13 paquete de 8
15142846 34 30 metros
2 options
Código de producto. 15382600
Marca: Masterflex™ 0644713
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La mayor duración de todas las formulaciones de Tygon™
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Tygon E-LFL
Para utilizar con (aplicación) funcionamiento suave y larga vida útil
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 8/pack
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,8 a 105 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Incluye Fuente de alimentación de sobremesa con tensión doble (115/230 V CA) con toma IEC320/CEE22
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas