Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas Tygon™ E-LFL
Descripción
- Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,42 mm |
| Material | Tygon E-LFL |
| Longitud global (métrico) | 3000 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | uso genérico de laboratorio y proporciona una vida más larga con bombas peristálticas con tubos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 34 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 74 °C |
| Tipo de producto | Tubos de bombas |