Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba (E-3603) Masterflex™ de Tygon
Código de producto. 13598990
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
13598990 L/S 36 1 PCS
13528990 L/S 13 1 PCS
13558990 L/S 14 1 PCS
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15 M
13568990 L/S 17 15 M
13518990 L/S 18 15 M
13548990 L/S 25 15 metros
13529000 L/S 73 cada uno
9 options
Código de producto. 13598990
Marca: Masterflex™ 0650936
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de bomba Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 9,7 mm
Material Tygon
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de transferencia
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos L/S 36
Caudal De 4,8 a 2900 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,3 m
Color Transparente
Presión máxima 20 psi
Nivel de vacío 200 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas