Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba (E-3603) Masterflex™ de Tygon
Código de producto. 13529000
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
15 metros
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
13529000 L/S 73 cada uno
13528990 L/S 13 1 PCS
13558990 L/S 14 1 PCS
13585610 L/S 15 15 M
13538990 L/S 16 15 M
13568990 L/S 17 15 M
13518990 L/S 18 15 M
13548990 L/S 25 15 metros
13598990 L/S 36 1 PCS
9 options
Código de producto. 13529000
Marca: Masterflex™ 0650973
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos de bomba Cole-Parmer™ Tygon E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
  • Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
  • Resistente al envejecimiento y no oxidante
  • Baja permeabilidad a los gases
  • Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,37 in
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 2,87 in, 73 mm
Longitud global (imperial) 49,2 ft
Longitud global (métrico) 1500 cm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de transferencia
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos L/S 73
Caudal De 0,01 a 8 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 140 mbar
Max. Operating Temperature (English) 165,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas