Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Tygon™ Chemical L/S™
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones químicas, de alimentos, de bebidas y farmacéuticas. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ Tygon™ Chemical L/S™ ofrecen un bajo nivel de extraíbles, baja permeabilidad a los gases y una excelente compatibilidad química en un tubo para bomba peristáltica transparente y flexible.
- Cumplen con FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- La mejor resistencia química de las formulaciones de Tygon
- Sin plastificadores con baja permeabilidad a los gases
- Compatibles con productos químicos agresivos, lo que incluye la MEK.
- Extraordinaria resistencia química. Soporta acetona, DMSO, cetonas y mucho más
- Alternativa rentable a los fluoropolímeros o los fluoroelastómeros
- Conformidad con la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3,1 mm |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -77 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Propiedades de resistencia | Ácidos, álcalis y disolventes orgánicos |
| Tamaño de los tubos | 16 |
| Caudal | De 0,8 a 480 ml/min |
| Manguera dentada | 1/8 pulg |
| Mostrar más |