Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre transparentes Tygon™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
12
18
34
42
48
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
Descripción
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones. Los tubos de microcalibre Tygon transparentes Cole Masterflex™ Masterflex™ son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio.
- Formulación: Tygon™ E-3603
- Para su uso con instrumentos analíticos
- Sin DEHP, sin ftalatos, transparentes
- Larga duración, resistencia química, no oxidante
- Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
- Intervalo de temperatura: De - 46 a + 74 °C
- Esterilice mediante autoclave u óxido de etileno
La longitud total de los tubos de extensión de la serie 06460 E-Lab (E-3603) es de 30 m. Los tubos de extensión Ismatec anteriores tenían una longitud de 10 m.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,08 mm |
| Longitud global (métrico) | 3000 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 12 |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |