Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre transparentes Tygon™
Código de producto. 15186516
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
12
18
34
42
48
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
15186516 18 30 metros
15151405 12 30 metros
15145793 34 1 PCS
15106526 42 30 metros
15116526 48 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15186516 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0646018
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones. Los tubos de microcalibre Masterflex™ Tygon™ son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio.
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones. Los tubos de microcalibre Tygon transparentes Cole Masterflex™ Masterflex™ son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio.
  • Formulación: Tygon™ E-3603
  • Para su uso con instrumentos analíticos
  • Sin DEHP, sin ftalatos, transparentes
  • Larga duración, resistencia química, no oxidante
  • Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
  • Intervalo de temperatura: De - 46 a + 74 °C
  • Esterilice mediante autoclave u óxido de etileno
Especialmente diseñados para su uso con tubos con tapón codificados por colores sin DEHP Masterflex™ Tygon™ E-Lab de microorificio/laboratorio de autoanálisis.
La longitud total de los tubos de extensión de la serie 06460 E-Lab (E-3603) es de 30 m. Los tubos de extensión Ismatec anteriores tenían una longitud de 10 m.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,009 in
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Material Tygon E-Lab (E-3603)
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in, 2,44 mm
Longitud global (imperial) 100 ft
Longitud global (métrico) 3000 cm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -46 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 18
Color Transparente
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) –De 45 a 74 °C
Tipo de producto Tubos de microcalibre