Learn More
Masterflex™ Tubos de microcalibre transparentes Tygon™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
12
18
34
42
48
Tamaño de la unidad:
1 PCS
30 metros
Descripción
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con conexiones. Los tubos de microcalibre Tygon transparentes Cole Masterflex™ Masterflex™ son ideales para aplicaciones de alimentos y bebidas, biofarmacéuticas y generales de laboratorio.
- Formulación: Tygon™ E-3603
- Para su uso con instrumentos analíticos
- Sin DEHP, sin ftalatos, transparentes
- Larga duración, resistencia química, no oxidante
- Certificaciones: Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51
- Intervalo de temperatura: De - 46 a + 74 °C
- Esterilice mediante autoclave u óxido de etileno
La longitud total de los tubos de extensión de la serie 06460 E-Lab (E-3603) es de 30 m. Los tubos de extensión Ismatec anteriores tenían una longitud de 10 m.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 1,42 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 3,99 mm |
| Longitud global (métrico) | 3000 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 42 |
| Color | Transparente |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu