Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona curada con platino BioPharm transparentes Masterflex™
Código de producto. p-8001573
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11751009 15 1 PCS
11761009 24 1 PCS
11771009 35 1 PCS
11781009 36 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11751009 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9642015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de su bomba Masterflex™ con estos tubos para bomba de silicona de alto rendimiento. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona Platinum-cured Masterflex™ L/S™; BioPharm™ son ideales para productos farmacéuticos, cosméticos, investigación y aplicaciones de análisis automático.
Los tubos para bombas de silicio curado con platino son la mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Baja absorción; excelente biocompatibilidad
  • Muy bajo nivel de extraíbles; tiempo, ozono, corona, resistente a la radiación
  • Formulación:Silicona Tygon™ 3350, curada con platino
  • Ultrasuave; minimiza la proliferación bacteriana
  • Adecuada para sales y bases de concentración de leve a media.
  • Transparente, inodora, insípida y no tóxica
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material BioPharm (silicona curada al platino)
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, cosmética, investigación y aplicaciones de análisis automático
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Transparente
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas