Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión Tygon™ Chemical I/P™
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas. Uniformidad entre lotes para una precisión y repetibilidad excepcionales. Transparentes para una fácil monitorización de flujo y sin plastificadores para proteger la pureza del líquido. Compatibles con numerosos líquidos exigentes, incluidos ácidos concentrados, bases y disolventes orgánicos.
- Cumplen con FDA 21 CFR 175.300, REACH, RoHS, ADCF
- La mejor resistencia química de las formulaciones de Tygon
- Sin plastificadores con baja permeabilidad a los gases
- Compatibles con productos químicos agresivos, lo que incluye la MEK.
- Extraordinaria resistencia química. Soporta acetona, DMSO, cetonas y mucho más
- Alternativa rentable a los fluoropolímeros o los fluoroelastómeros
- Conformidad con la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | productos químicos, alimentos, bebidas y aplicaciones farmacéuticas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -77 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Propiedades de resistencia | Ácidos y disolventes orgánicos |
| Tamaño de los tubos | 82 |
| Caudal | De 0,02 a 13 l/min |
| Manguera dentada | 1/2 pulg |
| Altura (métrico) | 7 m |
| Mostrar más |