Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada con peróxido L/S™
Código de producto. 11730989
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11730989 35 1 PCS
11885161 15 1 PCS
11805171 24 1 PCS
11710999 36 1 PCS
4 options
Código de producto. 11730989
Marca: Masterflex™ 9640035
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 31/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Silicona
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 35
Caudal De 3,8 a 2300 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas