Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de silicona curada al peróxido B/T™ PerfertPosition™
Código de producto. 11859641
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
90
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11859641 90 1 PCS
1 options
Código de producto. 11859641
Marca: Masterflex™ 9640090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice un rendimiento óptimo de su bomba Masterflex™
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 19 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 300 cm
Para utilizar con (aplicación) industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 90
Caudal De 1 a 30 l/min
Manguera dentada 3/4 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Translúcido
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas