Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión translúcidos Puri-Flex™ L/S™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración.Los tubos para bombas de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Utilice estos tubos de larga duración para aplicaciones de bioprocesamiento y farmacéuticas. Estos tubos translúcidos con una superficie lisa cuentan con una buena biocompatibilidad y baja permeabilidad a gases.
- Termosellables y soldables
- Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
- Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona o muchos otros tubos de TPE
- Fabricados conforme a GMP
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,12 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3,1 mm |
| Material | Puri-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,62 in, 16 mm |
| Longitud global (imperial) | 24,9 ft |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |