Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión translúcidos Puri-Flex™ L/S™
Código de producto. 11739799
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Conditionnement:
1 PCS
cada uno
Code produit. Tamaño de los tubos unitSize
11739799 13 1 PCS
11749799 14 1 PCS
11759799 16 1 PCS
11779799 17 1 PCS
11789799 18 cada uno
11769799 25 1 PCS
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11739799
Marque: Masterflex™ 9641913
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración. Los tubos para bomba de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/P™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración.Los tubos para bombas de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Utilice estos tubos de larga duración para aplicaciones de bioprocesamiento y farmacéuticas. Estos tubos translúcidos con una superficie lisa cuentan con una buena biocompatibilidad y baja permeabilidad a gases.
  • Termosellables y soldables
  • Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
  • Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona o muchos otros tubos de TPE
  • Fabricados conforme a GMP
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Spécification
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Puri-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.