Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas ultratranslúcidos C-Flex™
Código de producto. 12606776
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
12606776 14 1 PCS
12616776 16 1 PCS
12560678 17 1 PCS
12570678 18 1 PCS
12516548 25 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12606776 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0643414
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Longest life of any C-Flex™ formulation
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material C-Flex Ultra
Longitud global (métrico) 762 cm
Para utilizar con (aplicación) usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 14
Caudal De 0,21 a 130 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas