Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona curada con platino BioPharm translúcidos Masterflex™
Código de producto. 11720979
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11720979 24 cada uno
11710979 15 cada uno
11730979 35 cada uno
11710989 36 cada uno
4 options
Código de producto. 11720979
Marca: Masterflex™ 9644024
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento Cole Parmer™ BioPharm Plus™ Masterflex™ L/S de silicona curada con platino incluyen una pared más gruesa en comparación con los tubos de bomba de precisión.
Elija los tubos de silicona curada con platino BioPharm Plus™ por su pureza, flexibilidad y vida útil más duradera. Ideales para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
  • La mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos
  • Proporcionan una mayor duración que las formulaciones de tubos de platino y de silicona de peróxido
  • Fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (GMP)
  • Una vida útil de tubo más extensa implica menos cambios de tubos y requisitos de mantenimiento
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, la Farmacopea Europea, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excelente biocompatibilidad y baja absorción
  • Nivel de extraíbles muy bajo; resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
  • Excelente resistencia al calor, baja compresión, inodoros, atóxicos
  • Translúcidos
  • Esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material BioPharm (silicona curada al platino)
Longitud global (métrico) 7.62 m
Para utilizar con (aplicación) industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 24
Caudal De 2,8 a 1700 ml/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Altura (métrico) 8.8 m
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas