Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona curada con platino BioPharm translúcidos Masterflex™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Elija los tubos de silicona curada con platino BioPharm Plus™ por su pureza, flexibilidad y vida útil más duradera. Ideales para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
- La mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos
- Proporcionan una mayor duración que las formulaciones de tubos de platino y de silicona de peróxido
- Fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (GMP)
- Una vida útil de tubo más extensa implica menos cambios de tubos y requisitos de mantenimiento
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, la Farmacopea Europea, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Excelente biocompatibilidad y baja absorción
- Nivel de extraíbles muy bajo; resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
- Excelente resistencia al calor, baja compresión, inodoros, atóxicos
- Translúcidos
- Esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 9.7mm |
| Material | BioPharm (silicona curada al platino) |
| Longitud global (métrico) | 7.62 m |
| Para utilizar con (aplicación) | industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -59 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 36 |
| Caudal | De 4,8 a 2900 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Mostrar más |