Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona curada con platino BioPharm translúcidos Masterflex™
Código de producto. 11710979
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11710979 15 cada uno
11720979 24 cada uno
11730979 35 cada uno
11710989 36 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11710979 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9644015
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias.Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento Cole Parmer™ BioPharm Plus™ Masterflex™ L/S de silicona curada con platino incluyen una pared más gruesa en comparación con los tubos de bomba de precisión.
Elija los tubos de silicona curada con platino BioPharm Plus™ por su pureza, flexibilidad y vida útil más duradera. Ideales para aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
  • La mejor opción para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos
  • Proporcionan una mayor duración que las formulaciones de tubos de platino y de silicona de peróxido
  • Fabricados de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación (GMP)
  • Una vida útil de tubo más extensa implica menos cambios de tubos y requisitos de mantenimiento
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, la Farmacopea Europea, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Excelente biocompatibilidad y baja absorción
  • Nivel de extraíbles muy bajo; resistentes a la intemperie, al ozono, al efecto corona y a las radiaciones
  • Excelente resistencia al calor, baja compresión, inodoros, atóxicos
  • Translúcidos
  • Esterilizar en autoclave, mediante irradiación gamma o con óxido de etileno
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (métrico) 4.8mm
Material BioPharm (silicona curada al platino)
Longitud global (métrico) 7.62 m
Para utilizar con (aplicación) industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -59 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1.7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Altura (métrico) 8.8 m
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 232 °C
Tipo de producto Tubos de bombas