Learn More
Masterflex™ Unidad de procesamiento sin escobillas I/P™ con cabezal de bomba de alto rendimiento para tubos de precisión de alto rendimiento
Descripción
- La interfaz digital con pantalla LED muestra el porcentaje de velocidad con un 1 % de resolución
- Control de velocidad mediante un potenciómetro de tres vueltas para un ajuste rápido y sencillo
- Controle fácilmente las funciones de arranque/detención y marcha atrás mediante un teclado sellado
- Fabricado con carcasa de acero pintado y aluminio de categoría IP55 sin chip
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, cULus, ISO 9001:2008 |
| Tipo de control | Velocidad variable |
| Tipo de pantalla | LED |
| Clasificación de carcasa | IP55 |
| Caudal | 17 l/min |
| Motor Speed | 650 rpm |
| Acabado | Revestimiento de epoxi |
| Caballos de fuerza | 1/3 hp |
| Incluye | 06429-88, tubo de 3 pies (1 m), unidad 77410-10, cabezal de bomba de alto rendimiento I/P 77600-62, Tygon LFLI/P88 |
| Material | Aluminio, acero |
| Mostrar más |