Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de cartucho de rotor de acero inoxidable
Código de producto. 11855252
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,0005 a 41 ml/min
De 0,0028 a 85 ml/min
De 0,033 a 170 ml/min
De 0,074 a 1400 ml/min
De 0,074 a 1700 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11855252 De 0,074 a 1400 ml/min cada uno
11835272 De 0,0005 a 41 ml/min cada uno
11825272 De 0,0028 a 85 ml/min cada uno
11875252 De 0,033 a 170 ml/min 1 PCS
11868013 De 0,074 a 1700 ml/min 1 PCS
5 options
Código de producto. 11855252
Marca: Masterflex™ 0751906
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este cabezal de bomba multicanal para el flujo multicanal sincrónico de hasta 8 canales. Los cabezales de bomba de los cartuchos de rotor de acero inoxidable MasterFlex™ están diseñados para realizar cambios rápidos de tubos sin retirar el cabezal de la bomba.
  • Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
  • Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
  • Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
  • Requieren unidades con un mínimo de 
  • 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
  • Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,1 x 12,7 x 7 cm (Al x An x Pr)
Caudal De 0,074 a 1400 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para cambios rápidos de tubos
N.º de canales 8
N.º de rodillos 4
Tipo de oclusión Tangencial, ajustable
Fondo total (métrico) 7 cm
Anchura global (métrico) 12,7 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo Cabezal de bomba de cartucho
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm