Learn More
Masterflex™ Cabezales de bomba de cartucho de rotor de acero inoxidable
Descripción
- Cargue los cabezales de la bomba con de 1 a 8 cartuchos
- Mezcle cartucho grandes y pequeños: un cartucho grande ocupa el mismo espacio que dos pequeños—
- Los cabezales de cartucho están disponibles con tres o cuatro rodillos; cuanto mayor sea el número de rodillos, menor será lapulsación en el flujo
- Requieren unidades con un mínimo de
- 1⁄10 hp y un máximo de 600 rpm
- Incluye equipo de montaje y herramienta de llave hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Caudal | De 0,0028 a 85 ml/min |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cambios rápidos de tubos |
| N.º de canales | 4 |
| N.º de rodillos | 8 |
| Tipo de oclusión | Desplazamiento, tangencial, ajustable |
| Cantidad | 1 unidad |
| Material del rodillo | Rulon™ |
| Tipo | Cabezal de bomba de cartucho |
| Material del rotor | Acero inoxidable |
| Velocidad | De 1 a 250 rpm |