Learn More
Masterflex™ Tornillería de montaje de acero inoxidable MasterFlex™
Monte hasta cuatro cabezales de bomba en una sola unidad. La tornillería de montaje de acero inoxidable Cole-Parmer™ Masterflex™ se ha diseñado para su uso con cabezales de bomba L/S Easy-Load II.
61.00€ - 237.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Cabezales de bomba Easy-Load II L/S |
---|---|
Tipo | Elementos de montaje |
Material del envase | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11721019
|
Masterflex™
77200-01 |
Montaje de un cabezal de bomba Easy-Load II L/S |
61.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11731019
|
Masterflex™
77200-02 |
Montaje de dos cabezales de bomba Easy-Load II L/S |
82.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771019
|
Masterflex™
77200-03 |
Montaje de tres cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load II |
88.80€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11781019
|
Masterflex™
77200-04 |
Montaje de cuatro cabezales de bomba Easy-Load II L/S |
237.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Monte hasta cuatro cabezales de bomba en una sola unidad.El material de montaje de acero inoxidable Masterflex™ se ha diseñado para su uso con cabezales de bomba Easy-Load™ II L/S™.
- Para su uso con cabezales de bomba L/S Easy-Load II
- Consulte las especificaciones de la transmisión individual para conocer el número máximo de cabezales que puede montar
- La tornillería de montaje es de acero inoxidable
Especificaciones
Cabezales de bomba Easy-Load II L/S | |
Elementos de montaje | |
Acero inoxidable |