Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona con bobina Masterflex™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Tamaño de la unidad:
1 PCS
400 pies
cada uno
Descripción
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
- Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
- Ligeramente más translúcido
- Ideal para los sectores farmacéutico y biotecnológico
- Potencial lixiviable inferior
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Con homologación de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 7.9mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (métrico) | 12200 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sectores farmacéutico y de biotecnología |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 18 |
| Caudal | De 3,8 a 2300 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Presión máxima | 40 psi |
| Mostrar más |