Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona con bobina Masterflex™
Código de producto. 11795178
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Tamaño de la unidad:
1 PCS
400 pies
cada uno
Código de producto. 11795178
Marca: Masterflex™ 9640335
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reduzca los desechos con el tubo con bobina. El tubo de bomba de silicona curada al platino Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ incluye una superficie lisa y unos niveles inferiores de unión a proteínas, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
  • Ligeramente más translúcido
  • Recomendados por los sectores farmacéutico y de biotecnología
  • Potencial lixiviable inferior
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Conformidad con la FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Diámetro interior (métrico) 7,9 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 300 ft
Longitud global (métrico) 91,4 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 35
Caudal 2600 ml/min.
Manguera dentada 3/8 pulg
Método de esterilización Radiación gamma
Presión máxima 15 psi, 1,03 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas