Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona con bobina Masterflex™
Código de producto. 11775188
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Tamaño de la unidad:
1 PCS
400 pies
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11775188 37 1 PCS
11725158 14 cada uno
11715158 13 cada uno
11775178 15 cada uno
11795178 35 cada uno
11735158 16 cada uno
13236980 18 400 pies
11785178 24 1 PCS
11745158 25 cada uno
9 options
Código de producto. 11775188
Marca: Masterflex™ 9640336
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca los desechos con el tubo con bobina. El tubo de bomba de silicona curada al platino Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ incluye una superficie lisa y unos niveles inferiores de unión a proteínas, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
  • Ligeramente más translúcido
  • Ideal para los sectores farmacéutico y biotecnológico
  • Potencial lixiviable inferior
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Con homologación de la FDA
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 9.7mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 30 m
Para utilizar con (aplicación) Sectores farmacéutico y de biotecnología
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 37
Caudal De 4,8 a 2900 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas