Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona con bobina Masterflex™
Descripción
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
- Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
- Ligeramente más translúcido
- Ideal para los sectores farmacéutico y biotecnológico
- Potencial lixiviable inferior
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Con homologación de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (métrico) | 15200 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sectores farmacéutico y de biotecnología |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 25 |
| Caudal | De 1,7 a 1000 ml/min. |
| Manguera dentada | 4,76 mm (0,1875 pulg.) |
| Presión máxima | 40 psi |
| Mostrar más |