Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de silicona con bobina Masterflex™
Código de producto. 11715158
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
18
24
25
35
37
Tamaño de la unidad:
1 PCS
400 pies
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11715158 13 cada uno
11725158 14 cada uno
11775178 15 cada uno
11795178 35 cada uno
11735158 16 cada uno
13236980 18 400 pies
11785178 24 1 PCS
11745158 25 cada uno
11775188 37 1 PCS
9 options
Código de producto. 11715158
Marca: Masterflex™ 9640313
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reduzca los desechos con el tubo con bobina. El tubo de bomba de silicona curada al platino Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ incluye una superficie lisa y unos niveles inferiores de unión a proteínas, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
  • Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
  • Ligeramente más translúcido
  • Recomendados por los sectores farmacéutico y de biotecnología
  • Potencial lixiviable inferior
  • Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Conformidad con la FDA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 500 ft
Longitud global (métrico) 152,4 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 13
Caudal 36 ml/min.
Manguera dentada 1/16 pulg
Método de esterilización Radiación gamma
Presión máxima 40 psi, 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas