Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS
Código de producto. p-8004234
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
15
16
17
24
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11880060 14 cada uno
11870080 15 cada uno
11800070 16 1 PCS
11880080 17 cada uno
11820090 24 cada uno
5 options
Código de producto. 11880060
Marca: Masterflex™ 0701452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Caudal De 0,21 a 130 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Tipo de tubos Tubos L/S
Tamaño de los tubos 14
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Sulfuro de polifenileno