Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión de alto rendimiento L/S™, silicona curada con platino
Descripción
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas.El tubo de bomba de precisión de alto rendimiento de silicona curada al peróxido Masterflex™ L/S™ proporciona un flujo preciso y repetible.Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños disponibles para enviar el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Garantía
Ninguno
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,59 in, 15 mm |
| Longitud global (imperial) | 24,9 ft |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Tamaño de los tubos | 15 |
| Caudal | De 1,7 a 1000 ml/min |
| Manguera dentada | (3/16 pulg.) |
| Mostrar más |