Learn More
Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ Platinum-Cured Silicone Pump Tubing, spooled
Reduzca los desechos con el tubo con bobina. El tubo de bomba de silicona curada al platino Cole-Parmer™ Masterflex&trade L/S™ incluye una superficie lisa y unos niveles inferiores de unión a proteínas, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
Marca: Cole-Parmer™ 96403-73
Descripción
El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.- Asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos
- Ligeramente más translúcido
- Ideal para los sectores farmacéutico y biotecnológico
- Potencial lixiviable inferior
- Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Con homologación de la FDA