Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™, silicona curada al platino
Código de producto. 11721189
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
35
88
89
Tamaño de la unidad:
1 rollo
3 pies
7.50 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11721189 35 7.50 metro
15160413 88 3 pies
12428560 89 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11721189 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9651070
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Asegúrese de que sus tubos estén limpios, sin defectos y cumplen con las especificaciones. Los tubos de bomba de precisión de alto rendimiento Masterflex™ I/P™ son ideales para aplicaciones que requieren presión, altura de aspiración, líquidos viscosos o una larga vida útil de los tubos.
Los tubos están fabricados conforme a tolerancias rigurosas, lo que garantiza unos caudales precisos y una larga vida útil de los tubos.Los tubos rígidos tienen una vida útil más larga, una mejor generación de presión, una elevación por vacío/succión más fuerte y una menor permeabilidad del gas que los tubos más blandos.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a productos corrosivos, disolventes y aceites a temperaturas elevadas
  • Cumplen con las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), y la FDA.
  • Inspección óptica y probado en fábrica
  • No tóxico y no hemolítico con excelente biocompatibilidad
  • Larga vida útil de bombeo; bomba a presiones continuas de hasta 40 psi
  • Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (métrico) 9.5mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (métrico) 3 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Tamaño de los tubos 35
Caudal De 3,8 a 2300 ml/min
Manguera dentada 3/8 pulg
Altura (métrico) 8.8 m
Presión máxima 35 psi
Nivel de vacío 660mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 230 °C
Tipo de producto Tubos de bombas