Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharMed™ BPT L/S™
Código de producto. p-6810149
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11812613
Marca: Masterflex™ 0650815
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estos tubos de alto rendimiento para aplicaciones que implican presión, altura de aspiración o líquidos viscosos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ son ideales para tareas de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material PharMed BPT
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min.
Manguera dentada 1,9 cm (3 x 16 pulg)
Color Beige opaco
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 132 °C
Tipo de producto Tubos de bombas