Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharMed™ BPT L/S™
Descripción
Elija estos tubos de alto rendimiento para aplicaciones que implican presión, altura de aspiración o líquidos viscosos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ son ideales para tareas de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -51 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | 15 |
| Caudal | De 1,7 a 1000 ml/min. |
| Manguera dentada | 1,9 cm (3 x 16 pulg) |
| Mostrar más |